missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD19 Mouse, PerCP-Cy5.5, Clone: HIB19, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  EnquireBio QAB30-PCP55-100Tests

Additional Details : Gewicht : 0.01000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15911818

  • 269.00 CHF / 100 Tests


Verfügbar ab
26-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen

Spezifikation

Spezifikation

CD19
HIB19
PerCP-Cyanine5.5
NP_001171569
Mouse
Protein A/G Purified
RUO
Primary
930
Flow Cytometry
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD19
IgG1 kappa
100 Tests
Store at 2-4°C.
Monoclonal
Videos
Dokumentation