Learn More
CD19 Mouse anti-Human, BB700, Clone: SJ25C1 (also known as SJ25-C1), BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  BD Biosciences 566397
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15825019
  • 331.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
CD19 Monoclonal antibody specifically detects CD19 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD19
Monoclonal
Brilliant Blue 700 (BB700)
25 Tests
Primary
Refrigerate (2 to 8°C)
IgG1 κ
Flow Cytometry
SJ25C1 (also known as SJ25-C1)