Learn More
IBA Lifesciences CD19-Isolationskits für FABian™, Human
IBA Lifesciences CD19 Isolationskit für FABian™, human für eine reversible Zellisolierung, das unmarkierte Zielzellen liefert.
Marke: IBA Lifesciences 6-6013-001
Additional Details : Gewicht : 0.11200kg
Beschreibung
- Das Kit wird für die Aufreinigung von CD19+ Zellen aus Vollblut oder Buffy-Coat in Verbindung mit dem FABian™ System verwendet.
- Es enthält CD19-Fab-Strep (human), die Zellisolationssäule, den Zellisolierungspuffer, das Biotin für die Elution der Zellen sowie Röhrchen und eine Spritze mit Luer-Lock-Adapter.
- Jedes Kit ist ausreichend für eine FABian™ Aufreinigung, um Zellen aus 9 ml Vollblut oder 6,4 ml Buffy-Coat zu isolieren.
Spezifikation
Cell Isolation Kit | |
Selection of CD19+ Cells From Whole Blood or Buffy Coat in Conjunction with The FABian™ System | |
1 Column |
2°C to 8°C | |
1 Kit |