Learn More
CD185 (CXCR5) Rat anti-Mouse, BB700, Clone: 2G8, BD Horizon™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  BD Biosciences 566492
Additional Details : Gewicht : 0.00840kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15825099
  • 570.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
01-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
CD185 (CXCR5) Monoclonal antibody specifically detects CD185 (CXCR5) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD185 (CXCR5)
2G8
BB700
Rat
0.1 mg
Refrigerate (2 to 8°C)
Monoclonal
Flow Cytometry
0.2 mg/mL
Purified
IgG2a, κ