missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD182 (CXCR2) Rat anti-Mouse, BUV661, Clone: V48-2310, BD Biosciences™

Artikelnummer. 17261525
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17261525 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17261525 Lieferant BD Biosciences Lieferanten-Nr. 750141

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

CD182 (CXCR2) Monoclonal antibody specifically detects CD182 (CXCR2) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD182 (CXCR2)
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon V48-2310
Konjugat Brilliant Ultraviolet 661
Zusammensetzung Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Gen-Alias Cxcr2; C-X-C chemokine receptor type 2; Cmkar2; IL-8rb; GRO/MGSA receptor
Wirtsspezies Rat
Immunogen Mouse CD182 Recombinant Protein
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon BUV661 under optimal conditions that minimize unconjugated dye and antibody.
Isotype IgG2b κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.