Learn More
CD161f Rat anti-Mouse, BV786, Clone: C8, BD OptiBuild™
Rat Monoclonal Antibody
Marke: BD Biosciences 743516
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CD161f Monoclonal antibody specifically detects CD161f in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
| CD161f | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Rat | |
| RUO | |
| Mouse | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| C8 | |
| Brilliant Violet 786 | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| Refrigerate (2 to 8°C) | |
| IgG1 κ |