missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD161 Mouse, PerCP-Cy5.5, Clone: PK136, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: EnquireBio QAB78-PCP55-100ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
CD161 | |
Monoclonal | |
0.5mg/mL | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
Klrb1c | |
Protein A/G Purified | |
RUO | |
17059 | |
IgG2a κ |
Flow Cytometry | |
PK136 | |
PerCP-Cyanine5.5 | |
NP_001153376 | |
Mouse | |
100 μg | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
CD161 Mouse, PerCP-Cy5.5, Clone: PK136, enQuireBio™ > 100 μg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur