Learn More
CD161 Mouse, PerCP-Cy5.5, Clone: HP-3G10, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB60-PCP55-100Tests
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15982268
  • 372.00 CHF / 100 Tests
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
CD161
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
KLRB1
Protein A/G Purified
RUO
3820
IgG1 κ
Flow Cytometry
HP-3G10
PerCP-Cyanine5.5
NP_002249
Mouse
100 Tests
Primary
Store at 2-4°C.