missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD161 Mouse, PE, Clone: PK136, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
115.50 CHF - 258.30 CHF
Spezifikation
| Antigen | CD161 |
|---|---|
| Klon | PK136 |
| Konzentration | 0.5mg/mL |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15912488
|
EnquireBio
QAB78-PE-25ug |
25 μg |
115.50 CHF
25 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
15902488
|
EnquireBio
QAB78-PE-100ug |
100 μg |
258.30 CHF
100 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Spezifikation
| CD161 | |
| 0.5mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
| 17059 | |
| IgG2a κ | |
| Protein A/G Purified |
| PK136 | |
| Flow Cytometry | |
| PE | |
| RUO | |
| NP_001153376 | |
| Klrb1c | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts