Learn More
CD161 Mouse, PE, Clone: HP-3G10, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB60-PE-25Tests
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15912278
  • 131.00 CHF / 25 Tests
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
CD161
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
KLRB1
Protein A/G Purified
RUO
3820
IgG1 κ
Flow Cytometry
HP-3G10
PE
NP_002249
Mouse
25 Tests
Primary
Store at 2-4°C.