missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD161 Mouse, PE, Clone: HP-3G10, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

131.00 CHF - 263.00 CHF

Spezifikation

Antigen CD161
Klon HP-3G10
Konzentration 5μL/Test
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15912278
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
EnquireBio
QAB60-PE-25TESTS
25 Tests
131.00 CHF
25 Tests
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15902278
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
EnquireBio
QAB60-PE-100TESTS
100 Tests
263.00 CHF
100 Tests
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

CD161
5μL/Test
Monoclonal
Mouse
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
3820
IgG1 κ
Protein A/G Purified
HP-3G10
Flow Cytometry
PE
RUO
NP_002249
KLRB1
Primary
Store at 2-4°C.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications