Learn More
CD154 Armenian Hamster, PE, Clone: MR1, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB88-PE-25ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15982598
  • 94.10 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
CD154
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Cd40lg
Protein A/G Purified
RUO
21947
IgG
Flow Cytometry
MR1
PE
NP_035746
Armenian Hamster
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.