missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD154 Armenian Hamster, PE, Clone: MR1, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
94.10 CHF - 215.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD154 |
---|---|
Klon | MR1 |
Konzentration | 0.5mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15982598
|
EnquireBio
QAB88-PE-25UG |
25 μg |
94.10 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15972598
|
EnquireBio
QAB88-PE-100UG |
100 μg |
215.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
CD154 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Armenian Hamster | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
21947 | |
IgG | |
Protein A/G Purified |
MR1 | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
NP_035746 | |
Cd40lg | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |