Learn More
CD152 Hamster anti-Mouse, PE, Clone: UC10-4F10-11, BD
Hamster Monoclonal Antibody
170.00 CHF - 327.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD152
Klon UC10-4F10-11
Konzentration 0.2mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15831269
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
561718
25 μg
170.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15867348
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
553720
0.1 mg
327.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The UC10-4F10-11 antibody reacts with CD152 (CTLA-4), which is expressed on activated T lymphocytes 2-3 days after stimulation through T cell receptor. CTLA-4 has significant similarity to CD28 in amino acid sequence, structure, and genomic organization. Furthermore, CD152 and CD28 share common B7 family counter-receptors. Unlike CD28, CD152 expression appears to be restricted to activated T cells and CD25+CD4+ regulatory T (Treg) cells. Whereas CD28 delivers a costimulatory signal required for T-cell activation, CTLA-4 is a negative regulator of cell-mediated immune responses. CD152 may play roles in induction and/or maintenance of immunological tolerance, regulation of protective immunity, and autoimmune responses, and regulation of some aspects of thymocyte maturation. This hamster mAb to a mouse leukocyte antigen does not cross-react with rat leukocytes.
Spezifikation
Spezifikation
CD152
0.2mg/mL
Monoclonal
Hamster
Mouse
Mouse CTLA-4 IgG2a Fusion
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
UC10-4F10-11
Flow Cytometry
PE
RUO
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
IgG1 κ
Affinity Purified
CTLA-4