missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD152 / CTLA-4 Mouse, PE, Clone: BNI3, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
166.95 CHF - 337.05 CHF
Spezifikation
| Antigen | CD152 / CTLA-4 |
|---|---|
| Klon | BNI3 |
| Konzentration | 5μL/Test |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15982238
|
EnquireBio
QAB59-PE-25Tests |
25 Tests |
166.95 CHF
25 Tests |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
15972238
|
EnquireBio
QAB59-PE-100Tests |
100 Tests |
337.05 CHF
100 Tests |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Spezifikation
| CD152 / CTLA-4 | |
| 5μL/Test | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| 1493 | |
| IgG2a κ | |
| Protein A/G Purified |
| BNI3 | |
| Flow Cytometry | |
| PE | |
| RUO | |
| NP_001032720 | |
| CTLA4 | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts