Learn More
CD152 / CTLA-4 Mouse, APC, Clone: BNI3, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
143.00 CHF - 420.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD152 / CTLA-4 |
---|---|
Klon | BNI3 |
Konzentration | 5μL/Test |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15962238
|
EnquireBio
QAB59-APC-25TESTS |
25 Tests |
143.00 CHF
25 Tests |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15952238
|
EnquireBio
QAB59-APC-100TESTS |
100 Tests |
420.00 CHF
100 Tests |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
CD152 / CTLA-4 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
1493 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |
BNI3 | |
Flow Cytometry | |
APC | |
RUO | |
NP_001032720 | |
CTLA4 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |