Learn More
CD152 (CTLA-4) Monoclonal Antibody (9H10), Functional Grade, eBioscience™, Invitrogen™
Syrian Hamster Monoclonal Antibody
109.00 CHF - 16350.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD152 (CTLA-4) |
---|---|
Klon | 9H10 |
Konzentration | 1 mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry, Functional Assay |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15288567
|
Affymetrix eBioscience
16-1521-82 |
100 μg |
230.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15298567
|
Affymetrix eBioscience
16-1521-85 |
500 μg |
392.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15278567
|
Affymetrix eBioscience
16-1521-81 |
50 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
17151162
|
Affymetrix eBioscience
16-1521-38 |
5 mg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
17131162
|
Affymetrix eBioscience
16-1521-025 |
25 mg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
17141162
|
Affymetrix eBioscience
16-1521-050 |
50 mg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
The 9H10 MAb reacts with mouse CD152, also known as the cytotoxic T lymphocyte antigen-4 (CTLA-4). CTLA-4, a protein with structural similarities to CD28, is expressed on activated T cells and binds the B7 family members, CD80 (B7-1) and CD86 (B7-2), with higher affinity than CD28 does. CTLA-4 and CD28 appear to deliver opposing signals to T cells: while CD28 is a potent costimulator, CTLA-4 restricts the progression of T cells to an activated state by inhibiting IL-2 secretion and cellular proliferation. The cytoplasmic portion of CTLA-4 contains ER retention motifs, resulting in a large proportion of newly synthesized CTLA-4 in response to TCR signaling to be localized intracellularly.
CTLA4 (Cytotoxic T-Lymphocyte Antigen 4) is a CD28-family receptor expressed on mainly CD4+ T cells. It binds the same ligands as CD28 (CD80 and CD86 on B cells and dendritic cells), but with higher affinity than CD28. However, in contrast to CD28 which enhances cell function when bound at the same time as the T cell receptor, CTLA4 inhbits the T cell and prevents it from functioning. Intracellular CTLA4 is also found in regulatory T cells and may be important to their function.Spezifikation
CD152 (CTLA-4) | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with no preservative; pH 7.2 | |
ALPS5; CD; CD152; CD152 antigen; CD152 isoform; CD152 protein; CD152 protein precursor; celiac disease 3; CELIAC3; Ctla4; CTLA-4; cytotoxic T lymphocyte associated antigen 4 short spliced form; cytotoxic T-lymphocyte associated protein 4; cytotoxic T-lymphocyte protein 4; cytotoxic T-lymphocyte protein 4 isoform CTLA4-TM; cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 4; cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4; cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase-4; EGK_04712; GRD4; GSE; ICOS; IDDM12; insulin-dependent diabetes mellitus 12; ligand and transmembrane spliced cytotoxic T lymphocyte associated antigen 4; Ly-56; sCTLA4; soluble form; transmembrane form | |
IgG | |
Affinity chromatography | |
Antibody |
9H10 | |
Flow Cytometry, Functional Assay | |
Functional Grade | |
Syrian Hamster | |
Mouse | |
P09793 | |
12477 | |
Primary | |
4° C | |
CTLA4 |
For Research Use Only.