Learn More
CD14 Mouse, V450, Clone: 61D3, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: EnquireBio QAB26-V450-100Tests
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
| CD14 | |
| Monoclonal | |
| 5μL/Test | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| CD14 | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 929 | |
| IgG1 κ |
| Flow Cytometry | |
| 61D3 | |
| Violet Fluor 450 (V450) | |
| NP_000582 | |
| Mouse | |
| 100 Tests | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |