Learn More
CD14 Mouse, PE, Clone: 61D3, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB26-PE-25Tests
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15911748
  • 128.00 CHF / 25 Tests
Verfügbar ab
25-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Spezifikation
CD14
61D3
PE
NP_000582
Mouse
Protein A/G Purified
RUO
Primary
929
Flow Cytometry
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD14
IgG1 kappa
25 Tests
Store at 2-4°C.