Learn More
CD14 Mouse, FITC, Clone: 61D3, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB26-F-100Tests
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15961738
  • 284.55 CHF / 100 Tests
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
CD14
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD14
Protein A/G Purified
RUO
929
IgG1 κ
Flow Cytometry
61D3
FITC
NP_000582
Mouse
100 Tests
Primary
Store at 2-4°C.