Learn More
IBA Lifesciences CD14 Isolation Kit für FABian™
IBA GmbH™ CD14 Isolationskit für FABian™ für eine reversible Zellisolierung, das unmarkierte Zielzellen liefert.
Marke: IBA Lifesciences 6-6017-001
Additional Details : Gewicht : 0.17000kg
Beschreibung
- Das Kit wird für die Aufreinigung von CD14 positiven Zellen aus Buffy-Coat oder Vollblut in Verbindung mit dem FABian™ System verwendet.
- Es enthält CD14-Fab-Strep (human), die Zellisolationssäule, den Zellisolierungspuffer, das Biotin für die Elution der Zellen sowie Röhrchen und eine Spritze mit Luer-Lock-Adapter.
- Jedes Kit ist ausreichend für eine FABian™ Aufreinigung, um Zellen aus 4.25 ml Buffy-Coat zu isolieren. Alternativ können 9 ml Vollblut verwendet werden.
Spezifikation
Isolierung markierungsfreier Zellen | |
Raumtemperatur | |
1 Kits, human |
Kit für die Isolierung von Zellen | |
Menschliches Vollblut |