Learn More
CD138 Monoclonal Antibody (1D4), PE, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Invitrogen MHCD13804
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
R-phycoerythrin (PE) is a stable and highly soluble phycobiliprotein which provides maximal absorbance and fluorescence without susceptibility to internal or external fluorescence quenching, thus providing an exceptional quantum yields and molar extinction coefficients.
CD138 Monoclonal antibody specifically detects CD138 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spécification
| CD138 | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| SDC1 | |
| AA408134; AA409076; CD antigen 138; CD138; CD138 antigen; heparan sulfate proteoglycan fibroblast growth factor receptor; HSPG; sCD138; SDC; Sdc1; soluble CD138; Sstn; syn-1; Synd; SYND1; Synd-1; SYNDECA; syndecan; syndecan 1; syndecan proteoglycan 1; Syndecan1; syndecan-1; synstatin | |
| Mouse | |
| purified | |
| ASR | |
| 6382 | |
| 4° C, store in dark | |
| Liquid |
| Flow Cytometry | |
| 1D4 | |
| PBS with sucrose and 0.1% sodium azide | |
| P18827 | |
| SDC1 | |
| Human CD138 | |
| 500 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu