Learn More
CD138 Monoclonal Antibody (1D4), PE-Cyanine5.5, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MHCD13818
Artikelnummer. 10028582
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
The R-phycoerythrin (PE)-Cy5.5® tandem conjugate permits simultaneous multicolor labeling and detection of multiple targets with excitation by a single excitation source-the 488 nm line of the argon-ion laser.
CD138 Monoclonal antibody specifically detects CD138 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CD138
Monoclonal
PE-Cyanine5.5
SDC1
AA408134; AA409076; CD antigen 138; CD138; CD138 antigen; heparan sulfate proteoglycan fibroblast growth factor receptor; HSPG; sCD138; SDC; Sdc1; soluble CD138; Sstn; syn-1; Synd; SYND1; Synd-1; SYNDECA; syndecan; syndecan 1; syndecan proteoglycan 1; Syndecan1; syndecan-1; synstatin
Mouse
purified
ASR
6382
4° C, store in dark
Liquid
Flow Cytometry
1D4
PBS with BSA and 0.1% sodium azide
P18827
SDC1
Human CD138
500 μL