Learn More
CD137 Ligand (4-1BB Ligand) Monoclonal Antibody (4H3), APC, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
150.00 CHF - 390.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD137 Ligand (4-1BB Ligand)
Klon 4H3
Konzentration 5 μL/Test
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15825363
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
17-5906-42
100 Tests
390.00 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15815363
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
17-5906-41
25 Tests Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
This 4H3 monoclonal antibody recognizes human CD137 ligand, also known as 4-1BB ligand, TNFSF9, or CDw137L. Applications Reported: This 4H3 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: This 4H3 antibody has been pre-diluted and tested by flow cytometric analysis of stimulated normal human peripheral blood cells. This may be used at 5 μL (0.25 μg) per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. Excitation: 633-647 nm; Emission: 660 nm; Laser: Red Laser. Filtration: 0.2 μm post-manufacturing filtered.
CD137 Ligand (4-1BB Ligand) Monoclonal antibody specifically detects CD137 Ligand (4-1BB Ligand) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD137 Ligand (4-1BB Ligand)
5 μL/Test
Monoclonal
Liquid
RUO
P41273
TNFSF9
Primary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
TNFSF9
4H3
Flow Cytometry
APC
Mouse
Human
8744
IgG1 κ