Learn More
CD134 Mouse anti-Human, BB700, Clone: ACT35 (also known as Ber-ACT35), BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  BD Biosciences 566559
Additional Details : Gewicht : 0.00840kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15825149
  • 740.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
CD134 Monoclonal antibody specifically detects CD134 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD134
Monoclonal
Brilliant Blue 700 (BB700)
100 Tests
Primary
Refrigerate (2 to 8°C)
IgG1 κ
Flow Cytometry
ACT35 (also known as Ber-ACT35)