Learn More
CD134 Mouse anti-Human, BB700, Clone: ACT35 (also known as Ber-ACT35), BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
342.00 CHF - 740.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD134 |
---|---|
Klon | ACT35 (also known as Ber-ACT35) |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | Brilliant Blue 700 (BB700) |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15835149
|
BD Biosciences
566560 |
25 Tests |
342.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15825149
|
BD Biosciences
566559 |
100 Tests |
740.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
CD134 Monoclonal antibody specifically detects CD134 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Spezifikation
CD134 | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Blue 700 (BB700) | |
Mouse | |
Human | |
Primary |
ACT35 (also known as Ber-ACT35) | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
IgG1 κ | |
Refrigerate (2 to 8°C) |