Learn More
CD13 Mouse anti-Human, APC, Clone: WM15, BD
Mouse Monoclonal Antibody
235.00 CHF - 510.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD13
Klon WM15
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat APC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15831249
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
561698
25 Tests
235.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15818938
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
557454
100 Tests
510.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The WM15 monoclonal antibody specifically binds to the 150 kDa Type II integral membrane glycoprotein aminopeptidase N. This antibody binds to GM-progenitor cells, granulocytic and monocytic cells, and mast cells, but not to lymphocytes, platelets or erythrocytes. Aminopeptidase N is involved in the metabolism of many regulatory peptides.
Spezifikation
Spezifikation
CD13
Flow Cytometry
APC
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
IgG1 κ
Affinity Purified
WM15
Monoclonal
Mouse
Human
Human AML Cells
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.