Learn More
CD127 / IL-7Ra Rat, PE-Cy7, Clone: A7R34, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
143.00 CHF - 384.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD127 / IL-7Ra |
---|---|
Klon | A7R34 |
Konzentration | 0.5mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15922208
|
EnquireBio
QAB55-PE7-25UG |
25 μg |
143.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15912208
|
EnquireBio
QAB55-PE7-100UG |
100 μg |
384.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
CD127 / IL-7Ra | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
16172 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |
A7R34 | |
Flow Cytometry | |
PE-Cyanine7 | |
RUO | |
NP_032385 | |
Il17ra | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |