Learn More
CD127 / IL-7Ra Rat, FITC, Clone: A7R34, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
82.05 CHF - 348.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD127 / IL-7Ra
Klon A7R34
Konzentration 0.5mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15952198
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
EnquireBio
QAB55-F-25UG
25 μg
82.05 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15942198
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
EnquireBio
QAB55-F-100UG
100 μg
227.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15962198
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
EnquireBio
QAB55-F-500UG
500 μg
348.00 CHF
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
CD127 / IL-7Ra
0.5mg/mL
Monoclonal
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
16172
IgG2a κ
Protein A/G Purified
A7R34
Flow Cytometry
FITC
RUO
NP_032385
Il17ra
Primary
Store at 2-4°C.