Learn More
CD11c Mouse, APC-Cy7, Clone: 3.9, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB24-APC7-100Tests
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15901718
  • 615.00 CHF / 100 Tests
Verfügbar ab: 04-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
CD11c
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
ITGAX
Protein A/G Purified
RUO
3687
IgG1 κ
Flow Cytometry
3.9
APC-Cyanine7
XP_011544154
Mouse
100 Tests
Primary
Store at 2-4°C.