Learn More
CD11c Mouse anti-Human, Rhesus, PE-CF594, Clone: 3.9, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  BD Biosciences 565920
Additional Details : Gewicht : 0.00840kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15834599
  • 384.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
01-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
CD11c Monoclonal antibody specifically detects CD11c in Human,Rhesus samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD11c
3.9
PE-CF594
Mouse
0.1 mg
Refrigerate (2 to 8°C)
Monoclonal
Human, Rhesus Monkey
Flow Cytometry
0.2 mg/mL
Conjugated, Purified
IgG1, κ
RUO
Primary
CD11c