missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD11c Mouse anti-Human, Rhesus, PE-CF594, Clone: 3.9, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
208.00 CHF - 520.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD11c |
---|---|
Klon | 3.9 |
Konzentration | 0.2 mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15824599
|
BD Biosciences
565919 |
25 μg |
208.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15834599
|
BD Biosciences
565920 |
0.1 mg |
520.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
CD11c Monoclonal antibody specifically detects CD11c in Human,Rhesus samples. It is validated for Flow Cytometry.Spezifikation
CD11c | |
0.2 mg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human, Rhesus Monkey | |
Primary | |
CD11c |
3.9 | |
Flow Cytometry | |
PE-CF594 | |
RUO | |
IgG1 κ | |
Refrigerate (2 to 8°C) |