Learn More
CD11c (Dendritic Cell Marker) Mouse, Clone: ITGAX/2507, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 3687-MSM6-P0
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15910298
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
CD11c (Dendritic Cell Marker)
Cell Surface
ITGAX/2507
Unconjugated
Mouse
145kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
3687
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant fragment of human ITGAX protein (apprx. aa 637-827)
THP-1 cells. Tonsil or Lymph Node
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.