Learn More
CD11c Armenian Hamster, PE-Cy7, Clone: N418, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB23-PE7-25ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15911708
  • 105.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab
26-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Spezifikation
CD11c
N418
PE-Cyanine7
NP_067309
Armenian Hamster
Protein A/G Purified
RUO
Primary
16411
Flow Cytometry
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Itgax
IgG
25 μg
Store at 2-4°C.