Learn More
CD11c Armenian Hamster, APC, Clone: N418, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB23-APC-25ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15971688
  • 94.10 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 26-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
CD11c
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Itgax
Protein A/G Purified
RUO
16411
IgG
Flow Cytometry
N418
APC
NP_067309
Armenian Hamster
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.