Learn More
CD115 Rat, PE, Clone: AFS98, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
159.00 CHF - 283.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD115
Klon AFS98
Konzentration 0.2mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15972178
Unterlagen ansehen
EnquireBio
QAB53-PE-25ug
25 μg
159.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15962178
Unterlagen ansehen
EnquireBio
QAB53-PE-100ug
100 μg
283.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-09-2025
Spezifikation
CD115
0.2mg/mL
Monoclonal
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
12978
IgG2a κ
Protein A/G Purified
AFS98
Flow Cytometry
PE
RUO
XP_017173299
Csf1r
Primary
Store at 2-4°C.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CD115 Rat, PE, Clone: AFS98, enQuireBio™