Learn More
CD103 Mouse anti-Human, FITC, Clone: BER-ACT8, BD
Mouse Monoclonal Antibody
190.00 CHF - 440.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD103
Klon BER-ACT8
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat FITC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15821229
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
561677
25 Tests
190.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15856198
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
550259
100 Tests
440.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The Ber-ACT8 monoclonal antibody specifically binds to the human mucosal lymphocyte antigen 1 (HML-1). This is a 175 kDa type I transmembrane glycoprotein, also known as integrin αE (ITGAE, Integrin alpha-E) and CD103. It is found on >90% of intestinal intraepithelial lymphocytes (iIEL) associated with integrin β7. CD103 is also expressed on lamina propria T lymphocytes in the intestine and on phytohemagglutinin-stimulated peripheral blood lymphocytes. It is rarely expressed on resting peripheral blood lymphocytes. It has been suggested that CD103 may have an accessory function for activation of iIEL. CD103 has been reported as a useful tool in hairy cell leukemia research.
Spezifikation
Spezifikation
CD103
Flow Cytometry
FITC
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
IgG1 κ
Affinity Purified
BER-ACT8
Monoclonal
Mouse
Human
Human MAPS16 T Cell Line
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.