missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD10 Maus anti-Human, Super Bright 780, Klon: eBioCB-CALLA (CB-CALLA), eBioscience™

Monoklonaler Maus-Antikörper

Marke:  Invitrogen 78-0106-41

Additional Details : Gewicht : 0.01000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15984124

  • 149.00 CHF / 25 Stück


Verfügbar ab
09-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Bei der Verwendung von zwei oder mehr Super Bright farbstoffkonjugierten Antikörpern in einem Färbepanel wird empfohlen, Super Bright Färbepuffer (Produktnr. SB-4400) zu verwenden, um unspezifische Polymerinteraktionen zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt für Super Bright Färbepuffer. In einigen Experimenten haben wir beobachtet, dass die Kompensationswerte für Super Bright 780-konjugierte Antikörper im violetten 450/50-Kanal höher sind, wenn UltraComp eBeads Mikrosphären (Produktnr. 01-2222-42) im Vergleich zu einfarbig gefärbten Zellen verwendet werden. Unter diesen Umständen empfehlen wir die Einstellung der Kompensation mit Zellen. Wir haben dies auch bei einigen Experimenten mit AbC Gesamt-Antikörper-Kompensationsbeads beobachtet (Art.-Nr. A10497). Lichtempfindlichkeit: Dieser Tandemfarbstoff ist empfindlich gegenüber photoinduzierter Oxidation. Dieses Fläschchen sowie gefärbte Proben müssen vor Licht geschützt werden. Fixierung: Proben können in IC Fixierungspuffer (Produktnr. 00-8222) (100 μl Zellprobe + 100 μl IC Fixierungspuffer) oder in 1-stufiger Fix/Lyse-Lösung (Produktnr. 00-5333) für bis zu 3 Tage im Dunkeln bei 4 °C mit minimaler Auswirkung auf Helligkeit und FRET-Effizienz/Kompensation gelagert werden. Einige Verallgemeinerungen hinsichtlich der Fluorophorleistung nach der Fixierung können vorgenommen werden, aber die klonspezifische Leistung sollte empirisch bestimmt werden. Anregung: 405 nm; Emission: 780 nm; Laser: Violetter Laser CD10, auch als Common Acute Lymphocytic Leukemia Antigen (CALLA) bekannt, ist ein Zelloberflächen-Enzym mit neutraler Metalloendopeptidase-Tätigkeit, das zahlreiche biologisch aktive Peptide inaktiviert. CD10 wird auf lymphoblastischen Zellen, Burkitt-Lymphom und follikulären Keimzentrum-Lymphomen und auf unreifen B-Zellen im Knochenmark von Erwachsenen und auf Zellen von Patienten mit chronischer myeloischer Leukämie (CML) exprimiert. CD10 wurde auch auf Brust-Myoepithelzellen, Gallenkanälchen und Fibroblasten nachgewiesen, mit besonders hoher Expression auf dem Bürstensaum von Nieren- und Darmepithelzellen. CD10 ist eine neutrale Endopeptidase, die Peptide an der Aminoseite hydrophober Rückstände spaltet und mehrere Peptidhormone deaktiviert, einschließlich Glucagon, Enkephaline, Substanz P, Neurotensin, Oxytocin und Bradykinin. Außerdem ist CD10 ein 100 kDa schweres Transmembran-Glykoprotein des Typs II, das in einer einzigen Kopie von mehr als 45 kb vorhanden ist. Die nicht translatierte 5′-Region des CD10-Gens wird alternativ gespleißt, was zu vier separaten mRNA-Transkripten führt; der Codierungsbereich wird durch das alternative Spleißen nicht beeinflusst. Zu den Erkrankungen, die mit CD10-Dysfunktion assoziiert sind, gehören Spinozerebelläre Ataxie 43 und Charcot-Marie-Zahnerkrankungen.
Spezifikation

Spezifikation

CD10
Monoklonal
5 μl/Test
PBS mit BSA und 0.09 % Natriumazid; pH-Wert 7.2
P08473
CALLA; CD10; CMT2T; EPN; MME; NEP; SFE
Maus
Affinitätschromatographie
RUO
Antikörper
Monoklonal
Human
Durchflusszytometrie
eBioCB-CALLA (CB-CALLA)
Superhell 780
MME
Flüssig
MME
IgG2b kappa
25 Tests
4 °C, lichtgeschützt lagern, NICHT EINFRIEREN!
Primär
4311
Videos
Dokumentation