Learn More
CD10 Monoclonal Antibody (eBioCB-CALLA (CB-CALLA)), Super Bright™ 645, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen 64-0106-41
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15825633
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
CD10
Monoclonal
5 μL/Test
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
P08473
MME
Affinity chromatography
RUO
4311
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Flow Cytometry
eBioCB-CALLA (CB-CALLA)
Super Bright 645
MME
CALLA; CD10; CMT2T; EPN; MME; NEP; SFE
Mouse
25 Tests
Primary
Human
Antibody
IgG2b κ
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CD10 Monoclonal Antibody (eBioCB-CALLA (CB-CALLA)), Super Bright™ 645, eBioscience™, Invitrogen™ > 25 Tests; Super Bright 645