Learn More
Gibco™ CD EfficientFeed™ C AGT™ Nutrient Supplement
Artikelnummer. 10476359 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
10 l
100 L
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10476359
Marke: Gibco™ A1327505
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CD EfficientFeed™ C AGT™-Nährstoffsupplement
Das GIBCO™ CD EfficientFeed™ C AGT™ Nährstoffsupplement ist eine einteilige Ergänzung im Trockenformat für die Fed-Batch-Zugabe zur Kultur mehrerer Zelllinien. Dieses Produkt wurde für die Arbeit mit GS-CHO-Zelllinien als Einzelfutter ohne zusätzliche GS-Supplemente entwickelt. Das CD EfficientFeed™ C AGT™ Nährstoffsupplement ist eine chemisch definierte Formulierung nicht tierischen Ursprungs (AOF), die keine Proteine, Hydrolysate oder Komponenten mit unvollständig definierter Zusammensetzung enthält.
Das AGT™ Format ist für die großmaßstäbliche Herstellung und die einfache Handhabung konzipiert.
  • Bis zu 2.5- bis 6-fache Erhöhung gegenüber der Batch-Kultur – – höhere Konzentration wichtiger Komponenten
  • Höhere Produktivität bei GS-CHO- und anderen ausgewählten Zelllinien
  • Vermeiden Sie Probleme im Zusammenhang mit der Verwendung von Hydrolysaten und anderen Alternativen, während Sie gleichzeitig eine überragende Leistung erzielen
  • Vereinfachen Sie das Scale-up, indem Sie den Wert der einfachen AGT™ Rekonstitution nutzen
  • Bereit für den Einsatz in größerem Maßstab mit praktischen Verpackungsoptionen (1 l,10 l und100 l)
  • Keine Bestandteile tierischen Ursprungs; dies minimiert die Möglichkeit der Einführung von zufälligen Stoffen und erleichtert den Regulierungsprozess
    Welches EfficientFeed™ Nährstoffsupplement auswählen?
    Erwägen Sie CD EfficientFeed™ C AGT™ Nährstoffsupplement in folgendem Fall: in folgenden Fällen:
  • Sie möchten eine höhere Produktivität bei GS CHO und anderen ausgewählten Zelllinien
  • Sie verwenden derzeit CD FortiCHO™ als Basiszellwachstumsmedium
  • Sie verwenden ein Basismedium mit mehr als 6 g/l Glukose oder einem Hydrolysat am Tag 0
    Betrachten Sie das CHO in folgendem Fall: CD EfficientFeed™ A Nährstoffsupplement in folgenden Fällen:
  • Sie verwenden derzeit CD OptiCHO™ als Basiszellwachstumsmedium
    Betrachten Sie das CHO in folgendem Fall: CD EfficientFeed™ B Nährstoffsupplement in folgendem Fall: in folgenden Fällen:
  • Sie verwenden derzeit CD CHO als Basiszellwachstumsmedium
    Betrachten Sie das CHO CD Efficient Feed™ Kit in folgendem Fall: in folgenden Fällen:
  • Sie verwenden ein Basismedium mit weniger als 6 g/l Glukose und ohne Hydrolysat am Tag 0
    Erhöhte Titer
    CHO CD EfficientFeed™ Nährstoffsupplemente erhöhen nachweislich die Titer gegenüber der Batch-Kultur um ein Vielfaches und sind ein ausgezeichneter Ausgangspunkt für die Prozessentwicklung. Darüber hinaus ist es nicht erforderlich, ein GS-Supplement hinzuzufügen, wenn sie in CHO-Zelllinien verwendet werden, die eine endogene Glutamin-Synthetase exprimieren.
    Einfaches Scale-up und Kosteneinsparungen
    Die Aufskalierbarkeit im Trockenformat ermöglicht eine einfache Handhabung und Lagerung bei der Herstellung und anderen Bioprozessen. Dank des AGT™ Trockenformats (AGT = Advanced Granulation Technology™) ist es möglich, das Produkt noch einfacher und sicherer zu lagern und zu verwenden als herkömmliche Produkte im Trockenformat. Das CD EfficientFeed™ C AGT™ Supplement wird in 1 l-, 10 l- und 100 l-Verpackungen angeboten, die ein nahtloses Scale-up ermöglichen und Kosteneinsparungen beim Kauf von Produktionsvolumen ermöglichen.
    Anwenderfreundliches AGT™-Format
    Das CD EfficientFeed™ C AGT™ Nährstoffsupplement bietet als einteiliges AGT Trockenformat Scale-up-Komfort im Trockenformat. Weitere Informationen finden Sie in den unten bereitgestellten Dokumenten.
    Für die Verwendung in der Forschung oder für die Weiterverarbeitung. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Inhalt und Lagerung Bei +2 bis +8 °C im Dunkeln lagern.Bei ordnungsgemäßer Lagerung 12 Monate stabil.
    Kulturmilieu CO2
    Antibiotikaspektrum No Antibiotics
    Zelllinie CHO
    Klassifikation Animal Origin-free, Chemically-defined, Protein-free, Serum-free
    Kulturtyp Suspensions-Zellkultur
    Form AGT
    Produkttyp Medien-Supplement
    Serumspiegel serumfrei
    Sterilität Unsteril
    Mit Additiven Sodium Bicarbonate
    Ohne Additive No Glutamine, No Phenol Red, No Sodium Pyruvate, No Insulin
    Endotoxin-Gehalt Low
    Format Securitainer Capped Vial
    Reinheits- oder Qualitätsgrad Zellkulturgütegrad, geeignet für die weitere Herstellung, Forschungsgütegrad
    Menge 10 l
    Bemerkungen Chemisch definierte Nährstoffzufütterung
    Versandbedingung Nasseis
    Quelle Animal origin-free
    Getestet auf Löslichkeit
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.