Learn More
Gibco™ CD DG44 Medium
Artikelnummer. 10565573 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge missing translation for 'unitSize'
10565573 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Product Code. 10565573 missing translation for 'mfr' Gibco™ missing translation for 'supplierNo' 12610010
Mehr herausholen aus der Prozessentwicklung
Verwenden Sie den Aktionscode 27978
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CD DG44-Medium
CD DG44 Medium ist ein chemisch definiertes, proteinfreies Medium, das für das Wachstum von Ovarialzellen des chinesischen Hamsters (CHO) in Dihydrofolat-Reduktase (DHFR) und die Expression von rekombinanten Proteinen in Suspensionskultur optimiert ist. CD DG44 chemisch definierte Formulierung enthält weder Lysate, Hydrolysate noch Proteine oder Peptidkomponenten tierischen, pflanzlichen oder synthetischen Ursprungs.
Wann sollte CD DG44 Medium verwendet werden
  • Sie verwenden DG44 oder DXB11 CHO-Zellen (dhfr-)
    Wann Sie ein anderes Gibco™ Medium erwägen sollten
    Erwägen Sie das CD FortiCHO™-Medium in folgenden Fällen:
  • Bei der von Ihnen verwendeten Zelllinie handelt es sich um eine transfizierte CHO K1, GS CHO- oder CHO-S™-Zelllinie.
  • Maximale Batch-Kultur-Zelldichten und Protein-Titer sind erforderlich.
  • Sie haben bei Ihrer Maßnahme zur Maximierung von Titern Zeit, Zellen in ein neues Medium zu übertragen.
  • Die Zellviabilität bei der Ernte ist eine Priorität für die nachgeschaltete Verarbeitung.
    Erwägen Sie CD OptiCHO™-Medium in folgenden Fällen:
  • Sie verwenden eine transfizierte CHO-Zelllinie anstatt von CHO K1, GS CHO- oder CHO-S™-Zelllinien
  • Die Optimierung der Ernährungsstrategien ist Teil Ihrer Prüfung der Basismedienauswahl bei der Maximierung der Produktivität
  • Die CHO-Zelllinie ist „kompliziert“, d. h. es ist schwierig, sie wachsen zu lassen oder anzupassen
    Erwägen Sie CD CHO-Medium in folgenden Fällen:
  • Wenn für das Wachstum Ihrer GS CHO-Zellen ein CD CHO-Medium empfohlen wird
  • Wenn Ihre Zellen in der Vergangenheit erfolgreich in einem CD CHO-Medium kultiviert wurden und der Prozess sich dem Zulassungsantrag (DMF verfügbar) nähert
    Gestalten Sie Ihr eigenes Medium nach Ihren Bedürfnissen
    Ob es sich um ein einmaliges Experiment oder um biologische Produktion in großem Maßstab handelt – wir bieten spezielle Formate, Verpackungen und Qualitätsniveaus entsprechend Ihren Erfordernissen an. mit Mit Gibco&trade cGMP individuellen Medienservices können Sie von der Herstellungsleistung und jahrelangen Facherfahrung unserer F&E und unserer Spezialisten für Anwendungen in der biologischen Produktion profitieren.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Zelllinie CHO DG44
    Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei
    Konzentration 1 X
    Form Flüssig
    Produkttyp CD DG44 Medium
    Serum Level Serumfrei
    Mit Additiven Natriumpyruvat, Natriumhydrogencarbonat, Thymidin, Hypoxanthin
    Ohne Additive Kein Glutamin, Kein Phenolrot
    Produktlinie Gibco
    Menge 1 l
    Versandbedingung Raumtemperatur
    Endotoxin-Gehalt Niedrig
    Format Flasche(n)
    Antibiotika inklusive Keine Antibiotika
    Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
    Culture Type Suspensions-Zellkultur
    Show More Show Less
    Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.