Learn More
R&D Systems™ CD 437
Artikelnummer. 18792534
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18792534 50 mg 50 Milligramm
18712744 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18792534 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 1549/50
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. RARγ-selective agonist
Synthetic retinoid that is an RARγ-selective agonist. Displays RARγ-dependent and -independent effects on differentiation and apoptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 125316-60-1
Summenformel C27H26O3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CD 437
Menge 50 mg
Produktlinie Tocris
Formelmasse 398.5
Reinheit >98%
Molekulargewicht 398.502