Learn More
Tocris Bioscience™ CD 3254
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18054772
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 18054772
Marke: Tocris Bioscience™ 3302/10
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Potent and selective RXRα agonist.
Selective RXRα agonist; exhibits no activity at RARα, RARβ or RARγ receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 196961-43-0
Summenformel C24H28O3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CD 3254
Menge 10 mg
Formelmasse 364.48
Reinheit >97%
Molekulargewicht 364.485