Learn More
Gibco™ CD 293-AGT™-Medium
Artikelnummer. 11550436
Click to view available options
Menge:
1 l
10 kg
10 l
100 l
Format:
Ropak-Becher
Securitainer Fläschchen mit Verschluss
Packungsgröße:
1 Liter
10 Kilogramm
10 Liter
100 Liter
Artikelnummer. 11550436
Marke: Gibco™ 12529012
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CD 293-AGT™-Medium
CD 293 AGT™ is a protein-free, chemically-defined medium in an easy-to-use granular format. CD 293 AGT™ is optimized for the growth of suspension cultures of 293 cells.
CD 293 AGT™ ist ein Protein-freies, chemisch definiertes Medium in einem anwenderfreundlichen Granulatformat. CD 293 AGT™ ist für das Wachstum von Suspensionskulturen von 293 Zellen optimiert.
Advanced Granulation Technology, AGT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie 293 (HEK)
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei
Form Pulver (AGT)
Produkttyp CD 293 Medium
Serum Level Serumfrei
Mit Additiven Phenolrot, Natriumpyruvat, Natriumhydrogencarbonat
Ohne Additive Kein Glutamin
Menge 10 l
Versandbedingung Nasseis
Endotoxin-Gehalt ≤10 EU/ml, niedrig
Format Securitainer Fläschchen mit Verschluss
Antibiotika inklusive Keine Antibiotika
Rekonstituiertes Volumen 10 L
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
Culture Type Suspensions-Zellkultur
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.