Learn More
Gibco™ CD 293-AGT™-Medium
Click to view available options
Menge:
1 l
10 kg
10 l
100 l
Format:
Ropak-Becher
Securitainer Fläschchen mit Verschluss
Packungsgröße:
1 Liter
10 Kilogramm
10 Liter
100 Liter
Beschreibung
CD 293 AGT™ is a protein-free, chemically-defined medium in an easy-to-use granular format. CD 293 AGT™ is optimized for the growth of suspension cultures of 293 cells.
CD 293 AGT™ ist ein Protein-freies, chemisch definiertes Medium in einem anwenderfreundlichen Granulatformat. CD 293 AGT™ ist für das Wachstum von Suspensionskulturen von 293 Zellen optimiert.
Advanced Granulation Technology, AGT
Advanced Granulation Technology, AGT
Spezifikation
Spezifikation
| Zelllinie | 293 (HEK) |
| Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei |
| Form | Pulver (AGT) |
| Produkttyp | CD 293 Medium |
| Serum Level | Serumfrei |
| Mit Additiven | Phenolrot, Natriumpyruvat, Natriumhydrogencarbonat |
| Ohne Additive | Kein Glutamin |
| Menge | 1 l |
| Versandbedingung | Nasseis |
| Endotoxin-Gehalt | ≤10 EU/ml, niedrig |
| Mehr anzeigen |
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.