Learn More
CCT4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen CCT4
Konzentration 0.16 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16851115
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
21524-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16841115
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
21524-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The chaperonin containing TCP1 complex (CCT), also called the TCP1 ring complex, consists of 2 back-to-back rings, each containing 8 unique but homologous subunits, such as CCT4. CCT assists the folding of newly translated polypeptide substrates through multiple rounds of ATP-driven release and rebinding of partially folded intermediate forms. Substrates of CCT include the cytoskeletal proteins actin and tubulin, as well as alpha-transducin.
Spezifikation
Spezifikation
CCT4
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P50991, P80315, Q7TPB1
10575, 12464, 29374
CCT4 Fusion Protein Ag16128
Primary
-20°C
CCT4
0.16 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
CCT DELTA, CCT4, Cctd, SRB, Stimulator of TAR RNA binding, TCP 1 delta
CCT4
IgG
Antigen Affinity Chromatography