Learn More
CCS-Viskositätsstandard, ASTM D 5293 und SAE-Spezifikation J326, Paragon Scientific™
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
Beschreibung
- Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
- Vollständige Rückverfolgbarkeit gemäß nationaler Normen
- Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM & IP-Testmethodenprotokolls
- Hergestellt in Großbritannien
- 2 Jahre haltbar
Spezifikation
Spezifikation
Verpackung | Braune Glasflasche |
Analysenzertifikat | Yes |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 500 mL |
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CCS-Viskositätsstandard, ASTM D 5293 und SAE-Spezifikation J326, Paragon Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur