Learn More
CCS-Viskositätsstandard, ASTM D 5293 und SAE-Spezifikation J319, Paragon Scientific™
Artikelnummer. 16050020
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 16050020
Marke: Paragon Scientific CL30
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Paragon ISO 17025/ISO 17034-zertifizierte CCS-Viskositätsstandards dienen der Kalibrierung und Verifizierung von Analysegeräten, die in CCS-Tests (Cold Cranking Simulator) gemäß ASTM D5293 und SAE-Spezifikation J300 verwendet werden.
  • Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
  • Vollständige Rückverfolgbarkeit gemäß nationaler Normen
  • Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM & IP-Testmethodenprotokolls
  • Hergestellt in Großbritannien
  • 2 Jahre haltbar
Spezifikation
Verpackung Braune Glasflasche
Analysenzertifikat Yes
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 ml
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.