Learn More
CCS-Viskositätsstandard, ASTM D 5293 und SAE-Spezifikation J303, Paragon Scientific™
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
Beschreibung
- Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
- Vollständige Rückverfolgbarkeit gemäß nationaler Normen
- Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM & IP-Testmethodenprotokolls
- Hergestellt in Großbritannien
- 2 Jahre haltbar
Spezifikation
Spezifikation
Verpackung | Braune Glasflasche |
Analysenzertifikat | Yes |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 500 mL |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- CCS Viscosity Standard, CL090 (CL09)
- Gefahr
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Dec-1-ene, dimers, hydrogenated
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CCS-Viskositätsstandard, ASTM D 5293 und SAE-Spezifikation J303, Paragon Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur