Learn More
CCR7 (CD197) Mouse anti-Human, PE, Clone: 2-L1-A, BD Pharmingen™
Beschreibung
CCR7 (CD197) Monoclonal antibody specifically detects CCR7 (CD197) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CCR7 (CD197) |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 2-L1-A |
| Konjugat | PE |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Menge | 25 Tests |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Primär oder sekundär | Primary |
| Testspezifität | CCR7 (CD197) |
| Mehr anzeigen |